Få mere at vide
Buerkle™ PETG klare brede halsbeholdere
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PETG krystalklar
- Skruelåg PP, sort, tætning af PE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 23 mm |
| Materiale | PETG |
| Længde (metrisk) | 38 mm |
| Bredde (metrisk) | 38 mm |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |