missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Petesicatib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490597 50 mg -
16486987 5 mg -
16485196 100 mg 100mg
16474268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109069

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Petesicatib is a cathepsin S inhibitor, used in research of immune diseases.

Petesicatib is a cathepsin S inhibitor, used in research of immune diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Petesicatib
CAS 1252637-35-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23F6N5O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (207.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@@H](C[C@@H](S(=O)(C2=C(C=C(C3=CN(C)N=C3)C=C2)C(F)(F)F)=O)C1)C(NC4(CC4)C#N)=O)C5(CC5)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 603.54
Formel vægt 603.54
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.