Få mere at vide
Isofield™ Peta 230 ikke-sterile øreslynge renrumsmasker med klips - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178900
Skift visning
Størrelse:
Brede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178900 Brede Pakke med 600
1 options
Artikelnummer. 30178900 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 60210
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Isofield Peta er ISO Klasse 4 kompatibel. Petaen er også udstyret med en praktisk klips til at tilpasse til din SOP. Den individuelt pakkede Peta har fremragende bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet og et fremragende valg til GMP Grade C/D miljøer.
  • Ikke-steril ørekrop til renrumsansigtsmaske med clips
  • 230 mm længde med formbar næseliste
  • 3-lags non-woven konfiguration
  • Meget effektiv bakterie- og partikelfiltrering
  • Partikeludskillelse (Helmke Tromle) Kategori I
  • Individuelt pakket for at opretholde lavt CFU-tal
  • Poser trykt med IPA-resistent blæk for at bevare sporbarheden
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Ørebøjler
Materiale Polyethylen, polypropylen
Størrelse Brede
Sterilitet Ikke steril
Stil Plisseret