Få mere at vide
Corning™ PET Opbevaringsflasker
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Beskrivelse
- Pakket i to praktiske, krympeindpakkede bakker i en ydre pose for at sikre renlighed
- Brudsikre flasker er et ergonomisk og lethåndterligt alternativ til glas
- Flasker er steriliseret til 10-6 SAL og certificeret ikke-pyrogene
- Lækagesikker, manipulationssikker 31,7 mm HDPE skruelåg
- Støbte inddelinger for nøjagtige målinger
- USP Klasse VI kompatible flasker er validerede ikke-cytoksiske og ikke-hæmolytiske
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klarhed |
| Fyld volumenområde | 125mL |
| Materiale | PET |
| Uddannet | Ja |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukkestørrelse | 31.7 mm |
| Lukketype | Indlysende manipulation |