Få mere at vide
Buerkle™ PET Steril laboratorieflaske
Artikelnummer. 15846462 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. 15846462
Brand: Buerkle™ 03701000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i laboratorier og kemikaliehåndteringsområder. God produktpræsentation på grund af krystalklar PET . Pladsbesparende og absolut tæt. Ideel til opbevaring og pakning af væsker.
  • Pladsbesparende og absolut tæt.
  • Ideel til opbevaring og pakning af væsker.
  • Steril SAL 10-3 (iht ISO 11137)
  • PET krystalklar
  • Med manipulationssikker lukning
  • Med indstøbt forhøjet graduering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32 mm
Højde (metrisk) med lukning 212 mm
Materiale PET
Længde (metrisk) 96 mm
Hals-id (metrisk) 32 mm
Sterilitet Steril
Vægt (metrisk) 0.06 kg
Bredde (metrisk) 96 mm
Lukningsfarve Hvid
Uddannet Ja
Lukketype Indgrebssikker