Få mere at vide
Wheaton™ PET Flydende scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Opskummet polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Med hætter påsat
- Tilgængelig linerless eller med opskummet polyethylen liner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Opskummet polyethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Mængde | 500 Pk. |
| Type | Scintillationshætteglas |
| Lukkestørrelse | 22-400 |