Beskrivelse
- Med hætter påsat
- Tilgængelig linerless eller med opskummet polyethylen liner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Opskummet polyethylen |
| Farve | Natural |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Mængde | 500/Pk. |
| Lukkestørrelse | 22-400 |
| Vis mere |