Få mere at vide
Wheaton™ PET Flydende scintillationshætteglas
Artikelnummer. 10517724 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Linerløs
Opskummet polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) unitSize
10517724 Linerløs Pakke med 1000
10671474 Opskummet polyethylen Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517724 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 986744
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For optimal ydeevne i laboratoriet. Wheaton™ PET Flydende scintillationshætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling.
  • Med hætter påsat
  • Tilgængelig linerless eller med opskummet polyethylen liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Linerløs
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale PET
Volumen (metrisk) 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 1000 Pk.
Lukkestørrelse 22-400
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas