Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas støder
Artikelnummer. p-8002969
Længde (metrisk):
110 mm
125 mm
Slutte:
Glaseret
Ru
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13471869
Brand: Pyrex 718342R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasstøder er ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering. Pestles fås i en ru eller glaseret finish. Til brug med Pyrex™ Mørtler, sælges separat.
  • Ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Fås i ru eller glaseret finish
  • Til brug med Pyrex™ Mørtler (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slutte Glaseret
Produkttype støder
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Pyrex™ Mørtel
Længde (metrisk) 110 mm