Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas støder
Artikelnummer. 13471869
Skift visning
Længde (metrisk):
110 mm
125 mm
Slutte:
Glaseret
Ru
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Slutte Pakningsstørrelse
13471869 110 mm Glaseret Hver
12695327 110 mm Ru Hver
12682022 125 mm Ru Hver
13481869 125 mm Glaseret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13471869 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 718342R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    99.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.67 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasstøder er ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering. Pestles fås i en ru eller glaseret finish. Til brug med Pyrex™ Mørtler, sælges separat.
  • Ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Fås i ru eller glaseret finish
  • Til brug med Pyrex™ Mørtler (sælges separat)
Tekniske data
Produkttype støder
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Pyrex™ Mørtel
Længde (metrisk) 110 mm
Slutte Glaseret