Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas støder
Længde (metrisk):
110 mm
125 mm
Slutte:
Glaseret
Ru
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering
- Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Fås i ru eller glaseret finish
- Til brug med Pyrex™ Mørtler (sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Slutte | Ru |
| Produkttype | støder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Pyrex™ Mørtel |
| Længde (metrisk) | 110 mm |