Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas støder
Description
- Ideel til at knuse faste stoffer til pulvere for lettere håndtering
- Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Fås i ru eller glaseret finish
- Til brug med Pyrex™ Mørtler (sælges separat)
Specifications
Specifications
| Produkttype | støder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Pyrex™ Mørtel |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Slutte | Ru |