Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
Artikelnummer. 12081802
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12081802
Brand: Haldenwanger™ L 56/00/GLASIERT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
støder
Slibeflader er glaserede.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Produkttype støder
Længde (metrisk) 115mm
Type støder