Få mere at vide
Bochem™ støder
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 til 28 mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Til brug med rustfri stålmørtel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 til 28 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Til brug med (udstyr) | Mørtel |
| Længde (metrisk) | 140mm |