Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
støder
Brand:  Haldenwanger™ L 56/1/GLASIERT
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12021812
  • 333.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Slibeflader er uglaserede.
Tekniske data
Tekniske data
30mm
støder
135mm
støder
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ støder > Diameter (Metric) Outer: 30mm