Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
støder
Brand:  Haldenwanger™ 56/3/glazed
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10744585
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Grinding surfaces are unglazed.
Tekniske data
Tekniske data
42mm
Pestle
175mm
Pestle
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ støder > Diameter (Metric) Outer: 42mm