Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
støder
Brand:  Haldenwanger™ 56/5/glazed
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10597644
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Grinding surfaces are glazed.
Tekniske data
Tekniske data
48mm
Pestle
185mm
Pestle
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haldenwanger™ støder > Diameter (Metric) Outer: 48mm