Få mere at vide
Haldenwanger™ støder
Artikelnummer. 10480724
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10480724 28 mm Pakke med 10
10597644 48 mm Pakke med 5
10245164 45 mm Pakke med 5
12081802 24 mm Hver
12021812 30 mm Hver
10744585 42 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10480724 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 56/0A/GLASIERT
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
støder
Slibeflader er glaserede.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Produkttype støder
Længde (metrisk) 125mm
Type støder