missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pesticides Surrogate Standard Spiking Solution 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 200 μg/mL∣PCB No. 209 200 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?