missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pesticides Mixture 596 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| CAS | 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 1563-66-2, 16655-82-6, 55285-14-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Carbosulfan 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?