Få mere at vide
Pesticide Surrogate Mixture 541 2000 μg/mL in Toluene:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane/Toluene |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 2000 μg/mL∣PCB No. 209 2000 μg/mL |