Få mere at vide
TCLP Pesticid Spike uden chlordanisomerer, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Endrin | 72-20-8 | 2000 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 2000 μg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 2000 μg/ml |
| Heptachlorepoxid (isomer B) | 1024-57-3 | 2000 μg/ml |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pesticide Spike without Chlordane Isomers |
| Navn note | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug