Få mere at vide
Pesticidblanding I 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328630
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328630 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328630 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000143AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
CAS 173584-44-6, 142459-58-3, 85509-19-9, 66332-96-5, 76674-21-0, 133-07-3
Analyt- eller komponentnavne (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (S)-Indoxacarb 100 μg/mL∣Flufenacet 100 μg/mL∣Flusilazole 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Flutriafol 100 μg/mL∣Folpet 100 μg/mL∣Furilazole 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexaconazole 100 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL∣Ipconazole 100 μg/mL∣Isoxadifen-ethyl 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Lactofen 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mefenpyr-diethyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Metalaxyl-M 100 μg/mL∣Metconazole 100 μg/mL