Få mere at vide
Pesticidblanding til HJ 768-2015 200 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324880
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324880 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324880 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000586HE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
CAS 2921-88-2, 333-41-5, 60-51-5, 298-04-4, 563-12-2, 26087-47-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlorpyrifos 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dimethoate 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Iprobenfos 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL∣Phenthoate 200 μg/mL∣Phorate 200 μg/mL∣Profenofos 200 μg/mL