Få mere at vide
Pesticide Mixture D in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminopyralid∣Bentazone∣Clodinafop free acid∣Clodinafop-propargyl ester∣Fluazifop (free acid)∣Iprodione∣Propiconazole∣Quizalofop free acid |
| CAS | 150114-71-9, 25057-89-0, 114420-56-3, 105512-06-9, 69335-91-7, 36734-19-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminopyralid∣Bentazone∣Clodinafop free acid∣Clodinafop-propargyl ester∣Fluazifop (free acid)∣Iprodione∣Propiconazole∣Quizalofop free acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Mængde | 4 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bentazone 200 μg/mL∣Fluazifop (free acid) 200 μg/mL∣Aminopyralid 1000 μg/mL∣Clodinafop free acid 1000 μg/mL∣Clodinafop-propargyl ester 1000 μg/mL∣Iprodione 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Quizalofop free acid 1000 μg/mL |