Få mere at vide
Pesticidblanding 679 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| CAS | 131860-33-8, 110235-47-7, 88671-89-0, 53112-28-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Azoxystrobin 100 μg/mL∣Mepanipyrim 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Pyrimethanil 100 μg/mL |