Få mere at vide
Pesticide Mixture 651 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| CAS | 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8, 188425-85-6, 122453-73-0, 153233-91-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acetamiprid 600 μg/mL∣Azoxystrobin 600 μg/mL∣Bifenazate 600 μg/mL∣Boscalid 600 μg/mL∣Chlorfenapyr 600 μg/mL∣Etoxazole 600 μg/mL∣Fludioxonil 600 μg/mL∣Kresoxim-methyl 600 μg/mL∣Metalaxyl 600 μg/mL∣MGK 264 600 μg/mL∣Piperonyl butoxide 600 μg/mL∣Spiromesifen 600 μg/mL∣Spiroxamine 600 μg/mL∣Trifloxystrobin 600 μg/mL |