Få mere at vide
Pesticidblanding 250 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327573
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327573 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327573 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000250AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
CAS 82657-04-3, 153233-91-1, 161326-34-7, 31972-44-8, 31972-43-7, 114369-43-6
Analyt- eller komponentnavne Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bifenthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenamidone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL∣Triticonazole 100 μg/mL