Få mere at vide
Pesticidblanding C i MeCl2:Acetone:MeOH:MtBE 5:2:2:1, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321983
Skift visning
Mængde:
4 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321983 4 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321983 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000053DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
CAS 120-83-2, 94-75-7, 94-82-6, 1570-64-5, 1689-84-5, 1702-17-6
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 4 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenol 200 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 200 μg/mL∣4-Chloro-2-methylphenol 200 μg/mL∣Bromoxynil 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Dichlorprop 200 μg/mL∣Diclofop methyl 200 μg/mL∣Hexaconazole 200 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPB 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Quinchlorac 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL∣Trifluralin 200 μg/mL∣Clopyralid 1000 μg/mL∣Fluroxypyr 1000 μg/mL∣Imazamox 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL