Få mere at vide
Pesticidblanding 9, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Beskrivelse
- Pesticidmix 9 indeholdende 16 forbindelser i acetronitril
- Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ampul af glas |
| Analyseprocentområde | 97 97 99.5 99.5 96.7 94.2 97 99.5 98.1 98 98.4 98 99.5 99.5 98.6 99.4 |
| Molekylær formel | C10H10Cl2O3 C16H12ClNO5 C10H11F3N2O C14H17Cl2NO2 C4H8Cl3O4P C13H22NO4PS C13H22NO5PS C8H15NOS C12H15NO4 C12H14N4O4S2 C24H32O4 C12H15NO3 C9H13ClN6 C7H12ClN5 C8H14ClN5 C6H10ClN5 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Mængde | 1 ml |
| Formel vægt | 249.091 g/mol 333.723 g/mol 232.202 g/mol 302.196 g/mol 257.437 g/mol 319.357 g/mol 335.356 g/mol 173.276 g/mol 237.252 g/mol 342.394 g/mol 384.509 g/mol 221.252 g/mol 240.693 g/mol 201.657 g/mol 215.683 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Stock Organic Standard
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile, acetone