Få mere at vide
Pesticidblanding 8, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16350488 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. 16350488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 8 indeholdende 15 forbindelser i acetonitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticid Mix 8 indeholdende 15 forbindelser i acetonitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaconazole
Tebuconazole (folicur)
Propiconazole (tilt)
Bifenazate
Spiromesifen
Pine
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 99.3
99
99.5
99.5
99.5
98
97.5
99.5
99
98.7
99.5
99.6
99.4
98.6
99.5
Molekylær formel C14H17Cl2N3O
C16H22ClN3O
C15H17Cl2N3O2
C17H20N2O3
C23H30O4
C42H69NO10
C48H72O14
C12H17NO2
C11H15NO2S
C9H16ClN5
C11H15NO2
C21H27NO5
C24H27N3O4
C83H132N2O20
C83H132N2O20
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 mL
Formel vægt 314.210 g/mol
307.818 g/mol
342.220 g/mol
300.352 g/mol
370.482 g/mol
747.998 g/mol
873.0769 g/mol
207.269 g/mol
225.307 g/mol
229.710 g/mol
193.242 g/mol
373.443 g/mol
421.489 g/mol
1477.938 g/mol
1477.938 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pesticide Mix 8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile