Få mere at vide
Pesticidblanding 7, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16340488 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
16340488 1 ml
1 options
Artikelnummer. 16340488 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SPXPR7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 7 indeholdende 8 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidmix 7 indeholdende 8 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cypermethrin and an isomer zeta-cypermethrin,
Cyfluthrin (baythroid)
Bifenthrin
Tetramethri
Emballage Ampul af glas
CAS 52645-53-1, 8003-34-7, 10453-86-8, 7696-12-0, 23031-36-9
Analyseprocentområde 98.4
99
98
98.2
97.7
98.1
99.4
25
Molekylær formel C22H19Cl2NO3
C22H18Cl2FNO3
C23H22ClF3O2
C19H25NO4
C19H24O3
C21H20Cl2O3
C22H26O3
C22H28O5
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 416.297 g/mol
434.2876 g/mol
422.8678 g/mol
331.4061 g/mol
300.392 g/mol
391.288 g/mol
338.44 g/mol
372.4547 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pesticide Mix 7
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile