Få mere at vide
Pesticidblanding 6, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16330488 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. 16330488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 6 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidmix 6 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenvalerate (sanmarton)
Pyridaben
Tau-fluvalinate
Quinoxyfen
Alachlor
Prowl (pendimet
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 99.1
99.5
95
99.7
99.2
99.4
99.5
99.5
98.4
99.4
97.5
99.5
98.9
99
99.5
Molekylær formel C25H22ClNO3
C19H25ClN2OS
C26H22ClF3N2O3
C15H8Cl2FNO
C14H20ClNO2
C13H19N3O4
C18H19NO4
C10H12ClNO2
C17H13ClFN3O
C22H23NO3
C9H7Cl3O3
C10H12N2O3S
C15H22ClNO2
C6Cl5NO2
C9H8Cl3NO2S
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 419.900 g/mol
364.933 g/mol
502.913 g/mol
308.134 g/mol
269.767 g/mol
281.308 g/mol
313.348 g/mol
213.661 g/mol
329.756 g/mol
349.4229 g/mol
269.509 g/mol
240.279 g/mol
283.794 g/mol
295.335 g/mol
300.589 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock Organic Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile