Få mere at vide
Pesticidblanding 5, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16320488 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 16320488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 5 indeholdende 14 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidmix 5 indeholdende 14 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baygon (propoxur)
Metalaxyl
Methomyl
Pymetrozine
Pyraclostrobin
Oxamyl
Paclobutraz
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 98.2
99.5
99.5
99.9
99.9
99.5
98.6
99.2
99.5
99.5
99.5
99.5
98.4
98.8
Molekylær formel C11H15NO3
C15H21NO4
C5H10N2O2S
C10H11N5O
C19H18ClN3O4
C7H13N3O3S
C15H20ClN3O
C15H16Cl3N3O2
C14H8Cl2N4
C9H10Cl2N2O
C9H10Cl2N2O2
C12H18N2O
C19H21ClN2O
C6H15O4PS2
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 209.242 g/mol
279.332 g/mol
162.210 g/mol
217.227 g/mol
387.817 g/mol
219.2614 g/mol
293.792 g/mol
376.6654 g/mol
303.146 g/mol
233.094 g/mol
249.094 g/mol
206.284 g/mol
328.836 g/mol
246.2847 g/mol