Få mere at vide
Pesticidblanding 40 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314480
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30314480 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30314480 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRELA18000040AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
CAS 94-75-7, 94-82-6, 120-36-5, 94-74-6, 94-81-5, 93-65-2
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Løsningstype Blanding
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 10 μg/mL∣Dichlorprop 10 μg/mL∣Mecoprop 10 μg/mL∣MCPA 10.02 μg/mL∣MCPB 10.02 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 10.03 μg/mL