Få mere at vide
Pesticidblanding 4, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16310488 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. 16310488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 4 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidmix 4 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epn
Dichlorvos
Edifenphos
Ethion
Fenitrothion
Ethyl parathion
Methyl parathion
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 99.1
98.8
97.5
99.5
98
99
99.6
99.5
99.5
99.2
99.2
99.5
98
99.5
98
Molekylær formel C14H14NO4PS
C4H7Cl2O4P
C14H15O2PS2
C9H22O4P2S4
C9H12NO5PS
C10H14NO5PS
C8H10NO5PS
C4H10NO3PS
C8H19O2PS3
C10H15O3PS2
C12H21N2O3PS
C9H11Cl3NO3PS
C12H4Cl2F6N4OS
C12H6F2N2O2
C8Cl4N2
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 323.304 g/mol
220.976 g/mol
310.371 g/mol
384.476 g/mol
277.234 g/mol
291.261 g/mol
263.207 g/mol
183.166 g/mol
274.404 g/mol
278.328 g/mol
304.345 g/mol
350.59 g/mol
437.148 g/mol
248.185 g/mol
265.911 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pesticide Mix 4
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile