Få mere at vide
Pesticide Mix, 31-1123 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Fenpropathrin∣Alachlor∣alpha-Endosulfan∣Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Azinphos-methyl∣Benfluralin∣beta-Endosulfan∣Chlorfenapyr∣Chlorothalonil∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Dimethoate∣Fenvalerate∣Fluazifop-P-butyl∣gamma-HCH∣Iprodione∣Malathion∣Metribuzin∣MGK 264∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phenothrin∣Phorate∣Prodiamine∣Propyzamide∣Simazine |
| CAS | 39515-41-8, 15972-60-8, 959-98-8, 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Fenpropathrin∣Alachlor∣alpha-Endosulfan∣Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Azinphos-methyl∣Benfluralin∣beta-Endosulfan∣Chlorfenapyr∣Chlorothalonil∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Dimethoate∣Fenvalerate∣Fluazifop-P-butyl∣gamma-HCH∣Iprodione∣Malathion∣Metribuzin∣MGK 264∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phenothrin∣Phorate∣Prodiamine∣Propyzamide∣Simazine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Alachlor 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Atrazine-desethyl 100 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Benfluralin 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Fluazifop-P-butyl 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Iprodione 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metribuzin 100 μg/mL∣MGK 264 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phenothrin 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Prodiamine 100 μg/mL∣Propyzamide 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL |