Få mere at vide
Pesticidblanding 3, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Beskrivelse
- Pesticidmix 3 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril
- Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargite (omite) Carbaryl Myclobutanil (systhane) Dimethomorph Etoxazole Spirodiclo |
| Emballage | Ampul af glas |
| Analyseprocentområde | 97.4 99.9 98.6 98.4 98.9 99.5 99.6 99.5 99.5 98.5 99 96 98.9 99 99.4 |
| Molekylær formel | C19H26O4S C12H11NO2 C15H17ClN4 C21H22ClNO4 C21H23F2NO2 C21H24Cl2O4 C8H10ClN5O3S C9H6F3N3O C25H28O3 C7H17O2PS3 C2H8NO2PS C11H15BrClO3PS C7H14NO5P C12H17O4PS2 C11H20N3O3PS |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Mængde | 1 ml |
| Formel vægt | 350.472 g/mol 201.221 g/mol 288.775 g/mol 387.8567 g/mol 359.410 g/mol 411.319 g/mol 291.715 g/mol 229.159 g/mol 376.488 g/mol 260.377 g/mol 141.001328 g/mol 373.631 g/mol 223.1635 g/mol 320.3647 g/mol 305.334 g/m |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pesticide Mix 3
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile