Få mere at vide
Pesticidblanding 2, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16390478 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. 16390478
Brand: SPEX Certiprep SPXPR2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 2 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidmix 2 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azinphos-methyl
Carbophenothion
Coumaphos
Ethoprophos (ethoprop)
Dimethoate
Dicrotoph
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 99.5
98.5
99.4
98.8
99.4
99.5
99.2
99.5
98.3
99.5
99.4
99.3
99.5
99.5
99.5
Molekylær formel C10H12N3O3PS2
C11H16ClO2PS3
C14H16ClO5PS
C8H19O2PS2
C5H12NO3PS2
C8H16NO5P
C9H21O2PS3
C12H15N2O3PS
C12H16N3O3PS
C10H15OPS2
C10H19O6PS2
C11H12NO4PS2
C12H15ClNO4PS2
C6H11N2O4PS3
C17H21ClN2O2S
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 317.324 g/mol
342.865 g/mol
362.766 g/mol
242.339 g/mol
229.257 g/mol
237.190 g/mol
288.431 g/mol
298.298 g/mol
313.313 g/mol
246.329 g/mol
330.358 g/mol
317.321 g/mol
367.809 g/mol
302.331 g/mol
352.879 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pesticide Mix 2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile