Få mere at vide
Pesticidblanding 10, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Beskrivelse
- Pesticidmix 9 10 indeholdende 15 forbindelser i acetronitril
- Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldrin, DDE (p-p') DDE (p-p') DDD (o-p) DDD (p-p') DDE (o-p) DDT (o-p') DDT (p-p') |
| Emballage | Ampul af glas |
| Analyseprocentområde | 98.4 99 99.7 99 99.5 99 99 98 97.7 99 99 98 89.4 99.5 99 |
| Molekylær formel | C12H8Cl6 C2H2Cl2 C14H10Cl4 C14H10Cl4 C14H8Cl4 C14H9Cl5 C14H9Cl5 C12H8Cl6O C12H8Cl6O C12H8Cl6O C12H8Cl6O C10H15NO C10Cl10O C8H14N4OS C10Cl12 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Mængde | 1 ml |
| Formel vægt | 364.910 g/mol 96.943 g/mol 320.041 g/mol 320.041 g/mol 318.025 g/mol 354.486 g/mol 354.486 g/mol 380.909 g/mol 380.909 g/mol 380.9093 g/mol 380.909 g/mol 165.232 g/mol 490.636 g/mol 214.288 g/mol 545.543 g/mol |