Få mere at vide
Pesticidblanding 1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16370478 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 16370478
Brand: SPEX Certiprep SPXPR1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse organiske certificerede referencematerialer til en lang række HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticid Mix 1 indeholdende 16 forbindelser i acetronitril er ideel til pesticidscreening, fødevaresikkerhed og QuEChERS-applikationer.
  • Pesticidblanding 1 indeholdende 16 forbindelser i acetronitril
  • Fås og sælges i 1 ml ampuller, der leveres med et præ-mærket overførsels-/opbevaringshætteglas
garanti
1 år
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifloxystrobin
Boscali
Fenoxycarb
Piperonyl butoxide
Tebufenpyrad
Emballage Ampul af glas
Analyseprocentområde 99.5
99.5
99
95.8
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
97.6
99.2
99.3
Molekylær formel C20H19F3N2O4
C18H12Cl2N2O
C17H19NO4C19H30O5
C18H24ClN3O
C13H13Cl2N3O3
C9H10ClN5O2
C14H14Cl2N2O
C7H14N2O2S
C7H14N2O3S
C10H9ClN4S
C22H17N3O5
C10H11ClN4
C7H14N2O4S
C11H18N4O2
C18H14BrCl2N5O2
Koncentration 100μ g/ml
Mængde 1 ml
Formel vægt 408.37107 g/mol
343.207 g/mol
301.34 g/mol
338.438 g/mol
333.856 g/mol
330.167 g/mol
255.661 g/mol
297.180 g/mol
190.263 g/mol
206.2627 g/mol
252.7233 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock Organic Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile