Beskrivelse
- Forbind kassetterne hurtigt og sikkert til en passende pumpe og reservoirer lige ud af æsken.
- Alt-i-et design undgår behovet for dyre kassetteholdere og TFF-systemer.
- Avanceret strømningsvej og fast okklusionsbegrænser eliminerer den indsats, der normalt er nødvendig for TFF.
- Højtydende PES eller Hydrosart™ RC membraner sikrer maksimal restitution.
- Forbedre sikkerheden for dig og din prøve uden behov for skylning eller rengøring.
- Kassetter indeholder 30 til 60 % mindre plastik og leveres kun med den slange, du har brug for.
- Membranmateriale: PES
- Anbefalet fodervolumen: 500 til 1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Transparent |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.12 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.1 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.24 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 39.4 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Vis mere |