Beskrivelse
- Forbind kassetterne hurtigt og sikkert til en passende pumpe og reservoirer lige ud af æsken.
- Alt-i-et design undgår behovet for dyre kassetteholdere og TFF-systemer.
- Avanceret strømningsvej og fast okklusionsbegrænser eliminerer den indsats, der normalt er nødvendig for TFF.
- Højtydende PES eller Hydrosart™ RC membraner sikrer maksimal restitution.
- Forbedre sikkerheden for dig og din prøve uden behov for skylning eller rengøring.
- Kassetter indeholder 30 til 60 % mindre plastik og leveres kun med den slange, du har brug for.
- Membranmateriale: PES
- Anbefalet fodervolumen: 500 til 1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Format | Kassette |
| Til brug med (udstyr) | Peristaltisk pumpe |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Prøvevolumen | 0,5 til 1 L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | TFF kassette |
| Volumen (metrisk) | 1 L |