Få mere at vide
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette til op til 1 L
Artikelnummer. 30178727 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO
30178727 100 kDa
30178717 5 kDa
30178720 10 kDa
30178725 30 kDa
30178729 50 kDa
30178714 300 kDa
30178710 1.000 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30178727 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VFS050P0100SV
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plug-and-play tangentiel flow-filtreringskassette, der er lavet af PES, til ultrafiltrering og diafiltrering af mellemliggende prøvevolumener.
  • Forbind kassetterne hurtigt og sikkert til en passende pumpe og reservoirer lige ud af æsken.
  • Alt-i-et design undgår behovet for dyre kassetteholdere og TFF-systemer.
  • Avanceret strømningsvej og fast okklusionsbegrænser eliminerer den indsats, der normalt er nødvendig for TFF.
  • Højtydende PES eller Hydrosart™ RC membraner sikrer maksimal restitution.
  • Forbedre sikkerheden for dig og din prøve uden behov for skylning eller rengøring.
  • Kassetter indeholder 30 til 60 % mindre plastik og leveres kun med den slange, du har brug for.
  • Membranmateriale: PES
  • Anbefalet fodervolumen: 500 til 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Til brug med (udstyr) Peristaltisk pumpe
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
MWCO 100 kDa
Prøvevolumen 0,5 til 1 L
Sterilitet Ikke steril
Type TFF kassette
Volumen (metrisk) 1 L