Få mere at vide
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette til op til 0,5 L
Artikelnummer. 30178713 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
Artikelnummer. Porestørrelse
30178713 0,2μ m
1 options
Artikelnummer. 30178713 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VFS050P2000IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 DKK
    1679.13 DKK / Pakke med 2
    Spare 140.87 DKK
    7% Slukket
På lager
Plug-and-play tangentiel flow-filtreringskassette, der er lavet af PES, til ultrafiltrering og diafiltrering af mellemliggende prøvevolumener. 0,2μ m porestørrelse.
  • Forbind kassetterne hurtigt og sikkert til en passende pumpe og reservoirer lige ud af æsken.
  • Alt-i-et design undgår behovet for dyre kassetteholdere og TFF-systemer.
  • Avanceret strømningsvej og fast okklusionsbegrænser eliminerer den indsats, der normalt er nødvendig for TFF.
  • Højtydende PES eller Hydrosart™ RC membraner sikrer maksimal restitution.
  • Forbedre sikkerheden for dig og din prøve uden behov for skylning eller rengøring.
  • Kassetter indeholder 30 til 60 % mindre plastik og leveres kun med den slange, du har brug for.
  • Membranmateriale: PES
  • Anbefalet fodervolumen: 100 til 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 85 x 60 x 82 mm
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 2.4 mm
Type Peristaltic Pump Head, TFF kassette
Volumen (metrisk) 0.5 L
Til brug med (udstyr) Peristaltisk pumpe
Prøvevolumen 0,1 til 0,5 L