Få mere at vide
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette til op til 0,5 L
Artikelnummer. 30178726 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO
30178726 5 kDa
30178738 10 kDa
30178719 30 kDa
30178734 50 kDa
30178728 100 kDa
30178716 300 kDa
30178730 1.000 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30178726 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VFS050P0005IV
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plug-and-play tangentiel flow-filtreringskassette, der er lavet af PES, til ultrafiltrering og diafiltrering af mellemliggende prøvevolumener.
  • Forbind kassetterne hurtigt og sikkert til en passende pumpe og reservoirer lige ud af æsken.
  • Alt-i-et design undgår behovet for dyre kassetteholdere og TFF-systemer.
  • Avanceret strømningsvej og fast okklusionsbegrænser eliminerer den indsats, der normalt er nødvendig for TFF.
  • Højtydende PES eller Hydrosart™ RC membraner sikrer maksimal restitution.
  • Forbedre sikkerheden for dig og din prøve uden behov for skylning eller rengøring.
  • Kassetter indeholder 30 til 60 % mindre plastik og leveres kun med den slange, du har brug for.
  • Membranmateriale: PES
  • Anbefalet fodervolumen: 100 til 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Til brug med (udstyr) Peristaltisk pumpe
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Prøvevolumen 0,1 til 0,5 L
Sterilitet Ikke steril
Type TFF kassette
Volumen (metrisk) 0.5 L