Få mere at vide
Cytiva Whatman™ PolyCap PES 36
Artikelnummer. 11369134
Porestørrelse:
0,2μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11369134
Brand: Cytiva 2642
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-steril Polycap™ PES (polyethersulfone) kapselfilter kombinerer et glas mikrofiber forfilter og en polyethersulfon membran, der forlænger filterets levetid.
  • Tillader, at store volumener med vanskelige prøver nemt kan filtreres.
  • Polyethersulfonmembranen har lavt ekstraherbare, er biosikker og har fremragende strømningshastigheder.
  • Ultra-ren uden overfladeaktive stoffer eller skimmelsvampemidler.
  • Hus termisk smeltet (ingen limer klæbemidler eller fremmede materialer).
  • Integritetstestbar ved hjælp af boblepunkttrykfald eller fremadgående flowmetoder.
  • Giver et meget effektivt filtreringsområde i en lille størrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,2μ m
nr. pr. pakke 5
Mængde 5 Pakke
Stabilitet Ikke-steril
Type Polycap
Diameter (metrisk) skive 36 mm