Få mere at vide
Perylene, TRC
Artikelnummer. 30428080
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428080 5 g
30417689 25 g
30421747 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2913005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198-55-0
Molekylær formel C20 H12
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Synonym Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
IUPAC navn perylen
SMIL c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Formel vægt 252.0939