Få mere at vide
Perylene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891291
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891291 1 g
15801301 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891291 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8209690001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198-55-0
Tekniske data
Smeltepunkt 273°C to 278°C
MDL nummer MFCD00004142
Mængde 1 g
Synonym Perylene, Perylene
Molekylvægt (g/mol) 252.31