Få mere at vide
Perylene-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perylene D12 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| Formel vægt | 264.1692 |